Micropump C-Mount Cavity Style Pump Head; SS/PTFE/PTFE; 0.32 mL/rev
Katalognr. MFLX07002-20
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Wir bieten eine Auswahl an C-Mount für Ihre Low-Flow-Anwendungen.
- Findet Verwendung bei Anwendungen, die einen hohen Anfangsdifferenzdruck erfordern. Die Saugschuhkonstruktion gewährleistet einen vollständigen Flüssigkeitstransfer für eine verbesserte volumetrische Genauigkeit
- Der Wirkungsgrad der Pumpe steigt mit zunehmendem Förderdruck
Der kompakte Pumpenkopf benötigt einen Antrieb um korrekt zu funktionieren. Antrieb muss separat bestellt werden. Optional Service-Kit Enthält: Getriebe, Saugschuh, Wellendichtungen und Federn Separat zu bestellen. Kontaktieren Sie unsere Anwendungsspezialisten zur weiteren Unterstützung.
- Förderleistung:0,316 ml/rev
- Maximale Durchflussrate:1,9 L/min
- Max. Viskosität:100 cP
- Seal material:PTFE
- Bezeichnung:C-Mount Pumpenkopf mit Hohlraum; SS/PTFE/PTFE; 0,32 ml/Umdrehung
- Environmentally Preferable:
- Differential pressure:3,4 bar (50 psi)
- Duty cycle continuous:Yes
- Gear material:PTFE
- Inlet connection:0,125 NPT(F)
- Outlet connection:0,125 NPT(F)
- Particulates:No
- Relief valve:No
- Run dry:Under 30 seconds
- Suction lift, wet:12" H₂O
- Min. temperature:–46 °C (–50 °F)
- Max. temperature:77 °C (170 °F)
- Garantie:1 year
- Body material:316 stainless steel
- VE:1
- Max. motor RPM:10000 rpm
Frequently Bought Together