Micropump Low-flow pump head, pressure-loaded, 0.092 mL/revolution
Catalog # MFLX07002-12
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Wir bieten eine Auswahl an C-Mount für Ihre Low-Flow-Anwendungen.
- Findet Verwendung bei Anwendungen, die einen hohen Anfangsdifferenzdruck erfordern. Die Saugschuhkonstruktion gewährleistet einen vollständigen Flüssigkeitstransfer für eine verbesserte volumetrische Genauigkeit
- Der Wirkungsgrad der Pumpe steigt mit zunehmendem Förderdruck
Der kompakte Pumpenkopf benötigt einen Antrieb um korrekt zu funktionieren. Antrieb muss separat bestellt werden. Optional Service-Kit Enthält: Getriebe, Saugschuh, Wellendichtungen und Federn Separat zu bestellen. Kontaktieren Sie unsere Anwendungsspezialisten zur weiteren Unterstützung.
- Förderleistung:0,092 ml/rev
- Maximale Durchflussrate:736 ml/min
- Max. Viskosität:100 cP
- Seal material:PTFE
- Bezeichnung:Low-Flow Pumpenkopf, druckbelastet, 0,092 ml/Umdrehung
- Environmentally Preferable:
- Differential pressure:5,2 bar (75 psi)
- Duty cycle continuous:Yes
- Gear material:PPS
- Inlet connection:0,125 NPT(F)
- Outlet connection:0,125 NPT(F)
- Particulates:No
- Relief valve:No
- Run dry:Under 30 seconds
- Min. temperature:–46 °C (–50 °F)
- Max. temperature:177 °C (350 °F)
- Garantie:1 year
- Body material:316 stainless steel
- VE:1
- Max. motor RPM:8000 rpm
Frequently Bought Together