ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Metric PTFE, 4.48 mm ID x 6.00 mm OD; 25 ft
Masterflex® Transfer Tubing, Metric PTFE, 4.48 mm ID x 6.00 mm OD; 25 ft
Catalog # MFLX06605-54
CE certificate
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Metric PTFE, 4.48 mm ID x 6.00 mm OD; 25 ft
Catalog # MFLX06605-54
CE certificate
About this item
Widersteht extremen Temperaturen.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Schlauchgröße: 4,48 mm ID x 6,00 mm AD
Anwendungen: Anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Labor, Chemie, Elektrotechnik, Mechanik, Pharmazie und Automobile. Gut für hochreine Arbeiten. PTFE-Schlauch widersteht extremen Temperaturen. Merkmale: Chemisch intert, ungiftig und praktisch porenfrei. Ausgezeichnete Riss- und Spannungsbeständigkeit. Niedriger Reibungskoeffizient. Durchscheinend. Zertifizierung des Harzes: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.1550); entspricht USP 23 Klasse VI Vorgaben. Herstellung der Schläuche gemäß GMP. Temperaturbereich: -400 bis 500 °F (-240 bis 260 °C)
Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder trockene Hitze.
  • Schlauch Außen-Ø:
    6 mm (0.236")
  • Schlauch Innen-Ø:
    4,48 mm (0,176")
  • Wandstärke:
    0,76 mm
  • Max. Druck:
    12,1 bar (175 psi)
  • Max. temperature:
    260 °C (500 °F)
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, metrisch, PTFE, 4,48 mm ID x 6,00 mm OD AD; 25 Ft
  • Länge:
    7,6 m
  • Seq:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    06605-54
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • Min. temperature:
    –240 °C (–400 °F)
  • Working pressure:
    12,1 bar (175 psi)
  • Clarity:
    Translucent
  • Schlauchmaterial:
    PTFE
  • VE:
    25 Feet
Frequently Bought Together