Masterflex® Transferschlauch, metrisch, PTFE, 2,48 mm ID x 4,00 mm AD; 25 ft
Katalognr. MFLX06605-53
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Widersteht extremen Temperaturen.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 2,48 mm ID x 4,00 mm AD
Anwendungen: Anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Labor, Chemie, Elektrotechnik, Mechanik, Pharmazie und Automobile. Gut für hochreine Arbeiten. PTFE-Schlauch widersteht extremen Temperaturen. Merkmale: Chemisch intert, ungiftig und praktisch porenfrei. Ausgezeichnete Riss- und Spannungsbeständigkeit. Niedriger Reibungskoeffizient. Durchscheinend. Zertifizierung des Harzes: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.1550); entspricht USP 23 Klasse VI Vorgaben. Herstellung der Schläuche gemäß GMP. Temperaturbereich: -400 bis 500 °F (-240 bis 260 °C)
Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder trockene Hitze.
- Schlauch Außen-Ø:4 mm (0.157")
- Schlauch Innen-Ø:2,48 mm (0,098")
- Wandstärke:0,76 mm
- Max. Druck:15,5 bar (225 psi)
- Max. temperature:260 °C (500 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, metrisch, PTFE, 2,48 mm ID x 4,00 mm OD AD; 25 Ft
- Länge:7,6 m
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Modell:06605-53
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–240 °C (–400 °F)
- Working pressure:15,5 bar (225 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:PTFE
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together