Masterflex® Transferschlauch, PTFE, 3/16" ID x 1/4" AD; 25 ft
Catalog # MFLX06605-32
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Bricht nicht unter Hitze oder Druck.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Schlauchgröße: 3/16" ID x 1/4" OD
Anwendungen: Anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Labor, Chemie, Elektrotechnik, Mechanik, Pharmazie und Automobile. Gut für hochreine Arbeiten. PTFE-Schlauch widersteht extremen Temperaturen.
Eigenschaften: Chemisch inert, ungiftig und praktisch porenfrei. Ausgezeichnete Riss- und Spannungsbeständigkeit. Niedriger Reibungskoeffizient. Durchscheinend.
Zertifizierung: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.1550)
Temperaturbereich: -400 bis 500 °F (-240 bis 260 °C)
Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder trockene Hitze.
- Schlauch Außen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Schlauch Innen-Ø:4,8 mm (0,1875")
- Wandstärke:0,8 mm
- Max. Druck:12,1 bar (175 psi)
- Max. temperature:260 °C (500 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, PTFE, 3/16" ID x 1/4" AD; 25 Ft
- Länge:7,6 m
- Seq:13
- Environmentally Preferable:
- Modell:06605-32
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–240 °C (–400 °F)
- Working pressure:12,1 bar (175 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:PTFE
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together