ContactUsLinkComponent
Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, PharMed® BPT, I/P 82; 25 ft
Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, PharMed® BPT, I/P 82; 25 ft
Catalog # MFLX06508-82
CE certificate
undefined
Masterflex® I/P® Precision Pump Tubing, PharMed® BPT, I/P 82; 25 ft
Catalog # MFLX06508-82
CE certificate
About this item
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
Masterflex® PharMed® BPT Präszisions-Pumpenschläuche wurden entwickelt, um über 10.000 Stunden Schlauchlebensdauer zu überstehen und Ausfallzeiten zu reduzieren. Ideal zum Schutz empfindlicher Flüssigkeiten in biopharmazeutischen Anwendungen und Zell- und Gewebekulturarbeiten, entspricht dieser Schlauch den USP-Klasse-VI- und FDA-Standards. Die opake beige Farbe eignet sich gut für lichtempfindliche Proben. Die Schläuche können durch Autoklaven, Gammastrahlung oder Ethylenoxid sterilisiert werden, wodurch sie für Clean-in-Place- und Steam-in-Place-Reinigungs- und Sterilisationssysteme geeignet sind.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
  • Maximale Durchflussrate:
    13000 ml/min
  • Schlauch Innen-Ø:
    12,70 mm (0,500")
  • Max. Druck:
    1,4 bar (20 psi)
  • Max. temperature:
    132 °C (270 °F)
  • Pump series:
    I/P
  • Bezeichnung:
    I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, PharMed® BPT, I/P 82; 25 ft
  • Seq:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    06508-82
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    –20 °C (–4 °F)
  • Regulatory approvals:
    FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Suction lift H₂O:
    7 m (23 ft.)
  • Min. temperature:
    –51 °C (–60 °F)
  • Max. vacuum:
    510 mm Hg (20" Hg)
  • Sterilisation:
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Garantie:
    Out of box
  • Schlauchmaterial:
    PharMed® BPT
  • VE:
    25 Feet
  • Hose barb size:
    0,5"
  • I/P Masterflex tubing size:
    82
Frequently Bought Together