ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, PharMed® BPT, L/S 18; 25 ft
Katalognr. MFLX06508-18
CE certificate
undefined
Masterflex® L/S® Precision Pump Tubing, PharMed® BPT, L/S 18; 25 ft
Katalognr. MFLX06508-18
CE certificate
Über diesen Artikel
Schützen Sie Ihre lichtempfindlichen Proben.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Zell- und Gewebekulturarbeiten, pharmazeutische, lichtempfindliche Proben
Merkmale: Ungiftig, nicht hämolytisch, extrem geringe Permeabilität, beständig gegen Säuren, Basen und Oxidationsmittel; heißsiegelfähig, klebbar, formbar, opak-beige
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
  • Maximale Durchflussrate:
    2300 ml/min
  • Schlauch Innen-Ø:
    7,90 mm (0,311")
  • Max. Druck:
    1 bar (15 psi)
  • Max. temperature:
    132 °C (270 °F)
  • Pump series:
    L/S
  • Bezeichnung:
    L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, PharMed® BPT, L/S 18; 25 ft
  • Seq:
    05
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    06508-18
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    –20 °C (–4 °F)
  • Regulatory approvals:
    Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Suction lift H₂O:
    6,7 m (22 ft.)
  • Min. temperature:
    –51 °C (–60 °F)
  • Max. vacuum:
    510 mm Hg (20" Hg)
  • Sterilisation:
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Garantie:
    Out of box
  • Schlauchmaterial:
    PharMed® BPT
  • VE:
    25 Feet
  • Hose barb size:
    0,375"
  • L/S Masterflex tubing size:
    18
Frequently Bought Together