Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, C-Flex® ULTRA, L/S 18; 25 ft
MFLX06434-18
CE certificate
Die längste Lebensdauer aller C-Flex®-Formulierungen.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern
Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Aufsplitterung, geringe Rückstände und niedrige Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, lichtdurchlässig
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:2300 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:7,90 mm (0,311")
- Max. Druck:1 bar (15 psi)
- Max. temperature:121 °C (250 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, C-Flex® ULTRA, L/S 18; 25 ft
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:06434-18
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):-40 °C (-40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;Europäisches Arzneibuch;DEHP-frei;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Suction lift H₂O:6,7 m (22 ft.)
- Min. temperature:–45 °C (–50 °F)
- Max. vacuum:510 mm Hg (20" Hg)
- Schlauchmaterial:C-Flex® ULTRA
- VE:25 Feet
- Hose barb size:0,375"
- L/S Masterflex tubing size:18
Frequently Bought Together