ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transferschlauch, C-Flex® Ultra, 1/4" ID x 3/8" AD; 50 Ft
Masterflex® Transferschlauch, C-Flex® Ultra, 1/4" ID x 3/8" AD; 50 Ft
Catalog # MFLX06432-43
undefined
Masterflex® Transferschlauch, C-Flex® Ultra, 1/4" ID x 3/8" AD; 50 Ft
Catalog # MFLX06432-43
About this item
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen konzentrierten Säuren und Basen.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Schlauchgröße: 1/4" ID x 3/8" OD
Anwendungen:Bioprozesse, Biopharmazeutika, Einwegbaugruppen, Prozessabfüllung, Probenahme.
Eigenschaften: Ohne Bestandteile tierischen Ursprungs (ADCF). Versiegelbar und schweißbar. Nicht zytotoxisch und pyrogenfrei; Ausgezeichnete Beständigkeit gegen konzentrierten Säuren und Basen.
Zertifizierungen:Entspricht USP Klasse VI Normen.
Temperaturbereich: -50 bis 275 °F (-45 bis 135°C)
Sterilisation: Autoklav.
  • Schlauch Außen-Ø:
    9,6 mm (0.375")
  • Schlauch Innen-Ø:
    6,4 mm (0,25")
  • Wandstärke:
    1,6 mm
  • Max. Druck:
    1 bar (14 psi)
  • Max. temperature:
    50 °C (122 °F)
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, C-Flex® Ultra, 1/4" ID x 3/8" AD; 50 Ft
  • Länge:
    15,2 m
  • Seq:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    06432-43
  • GMP compliant:
    Ja
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;Europäisches Arzneibuch;DEHP-frei;phthalatfrei;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Ja
  • Sterilisation method EtO:
    Nein
  • Sterilisation method gamma:
    Nein
  • Min. temperature:
    –50 °C (–58 °F)
  • Sterilisation:
    Autoklav;Gamma
  • Working pressure:
    1 bar (14 psi)
  • Clarity:
    Durchscheinend
  • Schlauchmaterial:
    C-Flex® ULTRA
  • VE:
    50 Feet
Frequently Bought Together