Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Santoprene®, 0.25 mm ID; 12/PK
MFLX06431-12
Wählen Sie die Größe und Zusammensetzung, die zu Ihrer Durchflussmenge und Ihren Anwendungsanforderungen passt.
- Echte Ismatec®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Zulassungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
- Schlauch-Innendurchmesser: 0.25 mm
Mit Masterflex® L/S® Multikanal-Pumpenköpfen kompatibel, kleine Kartuschen
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:1,65 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:0,25 mm (0,010")
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, 2-Stop, Santoprene®, 0,25 mm ID; 12/PK
- Länge:381 mm
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:0,38 m (1,25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Tubes per pack:12
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:Santoprene®
- VE:12
- C/L Masterflex Schlauchgröße:12
- Farbcodierte Stopps:Orange/Blue
- L/S Masterflex tubing size:12
Frequently Bought Together