ContactUsLinkComponent
Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, C-Flex®, B/T 91; 10 ft
Katalognr. MFLX06424-91
CE certificate
undefined
Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, C-Flex®, B/T 91; 10 ft
Katalognr. MFLX06424-91
CE certificate
Über diesen Artikel
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex®-Pumpe sicher.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Heißversiegelbar und schweißbar
  • Preisgünstig
  • Biokompatibel
  • Physikalische Eigenschaften ähnlich denen von Silikon mit chemischer Kompatibilität von Tygon®
Diese Schläuche entsprechen USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, und ADCF-Anforderungen. Es ist außerdem heißsiegelbar, schweißbar und wirtschaftlich für eine Vielzahl von Pumpanwendungen.
  • Maximale Durchflussrate:
    42000 ml/min
  • Schlauch Innen-Ø:
    19,00 mm (0,748")
  • Max. Druck:
    1,4 bar (20 psi)
  • Max. temperature:
    121 °C (250 °F)
  • Pump series:
    B/T
  • Bezeichnung:
    B/T® PerfectPosition® Pumpenschlauch, C-Flex®, B/T 91; 10 ft
  • Seq:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    06424-91
  • Length per pack:
    3 m (10 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    –40 °C (–40 °F)
  • Regulatory approvals:
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Suction lift H₂O:
    8,8 m (29 ft.)
  • Min. temperature:
    –45 °C (–50 °F)
  • Max. vacuum:
    660 mm Hg (26" Hg)
  • Sterilisation:
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Schlauchmaterial:
    C-Flex®
  • VE:
    10 Feet
  • B/T Masterflex Schlauchgröße:
    91
  • Hose barb size:
    0,75"
Frequently Bought Together