Masterflex® Transfer Tubing, Microbore PTFE, 0.053" ID x 0.076" OD; 100 ft/roll
Catalog # MFLX06417-51
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Specifications
See all product configurations- Modell:
- 06417-51
- 06417-41
- 06417-31
- 06417-21
- 06417-11
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- GMP compliant:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Length per pack:
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- Max. Druck:
- 275,8 bar (4000 psi)
- 275,8 bar (4000 psi)
- 275,8 bar (4000 psi)
- 275,8 bar (4000 psi)
- 275,8 bar (4000 psi)
- Max. temperature:
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- 260 °C (500 °F)
- Min. temperature:
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- –240 °C (–400 °F)
- Regulatory approvals:
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- Working pressure:
- 275,8 bar (4000 psi)
- 275,8 bar (4000 psi)
- 275,8 bar (4000 psi)
- 275,8 bar (4000 psi)
- 275,8 bar (4000 psi)
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Ideal für extreme Temperaturen und raue chemische Umgebungen.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager—die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 0.053" ID x 0.076" AD
Verwenden Sie diesen lichtdurchlässigen Schlauch bei extremen Temperaturen und in Umgebungen mit aggressiven Chemikalien. Er ist chemisch inert, hat eine geringe Durchlässigkeit und weist den geringsten Reibungskoeffizienten aller Schläuche auf. Temperaturbereich beträgt –240 bis 260ºC (–400 bis 500ºF); Schmelzpunkt bei 327ºC (620ºF). Reißfestigkeit beträgt 2500 bis 4000 psi. PTFE-Schlauchharz ist UL-anerkannt und erfüllt die FDA-Normen (21 CFR 177.1550) und die Anforderungen der USP-Klasse VI.
- Schlauch Außen-Ø:1,9304 mm (0.076")
- Schlauch Innen-Ø:1,3208 mm (0,052")
- Wandstärke:0,3048 mm
- Max. Druck:275,8 bar (4000 psi)
- Max. temperature:260 °C (500 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, Microbore PTFE, 0,052" ID x 0,076" AD; 100 ft/Rolle
- Länge:30,5 m
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:06417-51
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:30,5 m (100 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–240 °C (–400 °F)
- Working pressure:275,8 bar (4000 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:PTFE
- VE:100 Feet
Frequently Bought Together