Masterflex® Transfer Tubing, PTFE, 1/32" ID x 1/16 " OD; 25 ft
Katalognr. MFLX06407-41
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Bricht nicht unter Hitze oder Druck.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
Anwendungen: Anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Labor, Chemie, Elektrotechnik, Mechanik, Pharmazie und Automobile. Gut für hochreine Arbeiten. PTFE-Schlauch widersteht extremen Temperaturen.
Eigenschaften: Chemisch inert, ungiftig und praktisch porenfrei. Ausgezeichnete Riss- und Spannungsbeständigkeit. Niedriger Reibungskoeffizient. Durchscheinend.
Zertifizierung: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.1550)
Temperaturbereich: -400 bis 500 °F (-240 bis 260 °C)
Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder trockene Hitze.
- Schlauch Außen-Ø:1,6 mm (0,0625")
- Schlauch Innen-Ø:0,8 mm (0,03125")
- Wandstärke:0,4 mm
- Max. Druck:25,5 bar (370 psi)
- Max. temperature:260 °C (500 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, PTFE, 1/32" ID x 1/16" AD; 25 Ft
- Länge:7,6 m
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Modell:06407-41
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–240 °C (–400 °F)
- Working pressure:25,5 bar (370 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:PTFE
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together