Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® E-Lab (E-3603), 1 1/4" ID x 1 1/2" OD; 50 Ft
Catalog # MFLX06407-11
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
See all product configurations- Modell:
- 06407-11
- 06407-01
- 06407-05
- 06407-07
- 06407-09
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- GMP compliant:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Length per pack:
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- Max. Druck:
- 1,2 bar (17 psi)
- 4 bar (58 psi)
- 1,3 bar (19 psi)
- 1,3 bar (19 psi)
- 1,7 bar (24 psi)
- Max. temperature:
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- Min. temperature:
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- Regulatory approvals:
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- Working pressure:
- 1,2 bar (17 psi)
- 4 bar (58 psi)
- 1,3 bar (19 psi)
- 1,3 bar (19 psi)
- 1,7 bar (24 psi)
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Langlebiger Schlauch, ideal für allgemeine Anwendungen.
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Schlauchgröße: 1 1/4" ID X 1 1/2" AD
Zusammensetzung: Tygon® E-3603
Anwendungen: Generelle Laborverwendung.
Eigenschaften: Langlebig, altert und oxidiert nicht, passt sich eng an Glas und Metall an, lässt sich in kleinen Radien biegen, ungiftig. Transparent.
Zertifizierungen: FDA-konform. Hergestellt gemäß GMP.
Temperaturbereich: -58 bis 165°F (–50 bis 74°C)
Sterilisation: Ethylenoxid oder Autoklav für 30 min bei 250 °F (121 °C), 15 psi. Nach dem Autoklavieren 2 bis 2-1/2 Stunden lang bei nicht mehr als 150 °F (66 °C) trocknen.
- Schlauch Außen-Ø:38,1 mm (1,5")
- Schlauch Innen-Ø:31,7 mm (1,25")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:1,2 bar (17 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Transferschlauch, Tygon® E-Lab (E-3603), 1 1/4" ID x 1 1/2" AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:06407-11
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Min. temperature:–46 °C (–51 °F)
- Garantie:1 year
- Working pressure:1,2 bar (17 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Tygon® E-Lab (E-3603)
- VE:50 Feet
Frequently Bought Together