Masterflex® Transferschlauch, Perfluoralkoxy (PFA), Avantor®
Transferschlauch, PFA, 11/16" ID x 3/4“ AD; 25 Ft, 17,5 mm (0,6875"), 0,8 mm, 19,1 mm (0,75"), PFA, 7,6 m, Durchscheinend
Catalog # MFLX06371-28
Supplier: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Transferschlauch, Perfluoralkoxy (PFA), Avantor®
Catalog # MFLX06371-28
Supplier: Avantor Fluid Handling
Jump to:
Product Details & Documents
Hält hochkorrosiven Materialien stand.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Labor, Chemie, Elektrotechnik, Mechanik, Pharmazie und Automobile. Für den Transfer von Hochtemperatur- oder hochkorrosiven Materialien. Auch gut für hochreine Arbeiten. Merkmale: Chemisch inert, ungiftig und praktisch porenfrei. Ausgezeichnete Riss- und Spannungsbeständigkeit. Niedriger Reibungskoeffizient. Durchscheinend. Zertifizierung des Harzes: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.1550); entspricht USP Klasse VI Vorgaben. Herstellung der Schläuche gemäß GMP. Temperaturbereich: -320 bis 500 °F (-195 bis 260 °C)
Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder trockene Hitze.
Specifications
- Schlauch Außen-Ø:19,1 mm (0,75")
- Schlauch Innen-Ø:17,5 mm (0,6875")
- Wandstärke:0,8 mm
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, PFA, 11/16" ID x 3/4“ AD; 25 Ft
- Länge:7,6 m
- Seq:22
- Schlauchmaterial:PFA
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Max. Druck:6 bar (87 psi)
- GMP compliant:Ja
- Clarity:Durchscheinend
- Cat. No.:MFLX06371-28
- Sterilisation method EtO:Ja
- Modell:06371-28
- Min. Temperatur:–195 °C (–319 °F)
- Working pressure:6 bar (87 psi)
- Max. temperature:260 °C (500 °F)
- Sterilisation method gamma:Nein
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Sterilisation method autoclave:Ja