Masterflex® Transferschlauch, PFA, 1/2" ID x 5/8“ AD; 25 ft
MFLX06371-26
Hält hochkorrosiven Materialien stand.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 1/2" ID x 5/8" AD
Anwendungen: Anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Labor, Chemie, Elektrotechnik, Mechanik, Pharmazie und Automobile. Für den Transfer von Hochtemperatur- oder hochkorrosiven Materialien. Auch gut für hochreine Arbeiten. Merkmale: Chemisch inert, ungiftig und praktisch porenfrei. Ausgezeichnete Riss- und Spannungsbeständigkeit. Niedriger Reibungskoeffizient. Durchscheinend. Zertifizierung des Harzes: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.1550); entspricht USP Klasse VI Vorgaben. Herstellung der Schläuche gemäß GMP. Temperaturbereich: -320 bis 500 °F (-195 bis 260 °C)
Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder trockene Hitze.
- Schlauch Außen-Ø:16 mm (0.625")
- Schlauch Innen-Ø:12,8 mm (0,5")
- Wandstärke:1,6 mm
- Max. Druck:15,2 bar (220 psi)
- Max. temperature:260 °C (500 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, PFA, 1/2" ID x 5/8“ AD; 25 Ft
- Länge:7,6 m
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:06371-26
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–195 °C (–319 °F)
- Working pressure:15,2 bar (220 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:PFA
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together