ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, High-Purity PFA-450, 3/4" ID x 7/8" OD; 25 ft
Masterflex® Transfer Tubing, High-Purity PFA-450, 3/4" ID x 7/8" OD; 25 ft
Catalog # MFLX06368-59
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, High-Purity PFA-450, 3/4" ID x 7/8" OD; 25 ft
Catalog # MFLX06368-59
About this item
Bricht nicht unter Stress.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Schlauchgröße: 3/4" ID x 7/8" AD
Anwendungen: Pharmazeutik, Biotechnologie-, Umwelt-, Halbleiterverarbeitungs-, Lebensmittel- und Getränke-, Autoanalysator- und Nuklearanwendungen.
Eigenschaften: Überragend glatte und klare Oberfläche, geringer Gehalt an extrahierbaren Stoffen mit deionisiertem Wasser und Säuren, hohe Spannungs- und Rissbeständigkeit. Durchscheinend.
Zertifizierung des Harzes: Harz ist FDA-konform.
Herstellung der Schläuche gemäß GMP.
Temperaturbereich: -320 bis 500°F (–195 bis 260°C)
Sterilisation: Mit Autoklav, Ethylenoxid, Gammasterilisation und trockene Hitze.
  • Schlauch Außen-Ø:
    22,4 mm (0.875")
  • Schlauch Innen-Ø:
    19,1 mm (0,75")
  • Wandstärke:
    1,6 mm
  • Max. Druck:
    9,7 bar (141 psi)
  • Max. temperature:
    260 °C (500 °F)
  • Farbe:
    Durchscheinend
  • Bezeichnung:
    Hoch reiner PFA-450-Schlauch, 3/4"ID x 7/8"AD, 25 ft/Packung 06368-59
  • Länge:
    7,6 m
  • Seq:
    06
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    06368-59
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Min. temperature:
    –195 °C (–320 °F)
  • Garantie:
    Out of box
  • Working pressure:
    9,7 bar (141 psi)
  • Clarity:
    Translucent
  • Schlauchmaterial:
    PFA
  • VE:
    25 Feet
Frequently Bought Together