Masterflex® Transfer Tubing, High-Purity PFA-450, 3/16" ID x 1/4" OD; 25 ft
Catalog # MFLX06368-54
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Bricht nicht unter Stress.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Schlauchgröße: 3/16" ID x 1/4" AD
Anwendungen: Pharmazeutik, Biotechnologie-, Umwelt-, Halbleiterverarbeitungs-, Lebensmittel- und Getränke-, Autoanalysator- und Nuklearanwendungen.
Eigenschaften: Überragend glatte und klare Oberfläche, geringer Gehalt an extrahierbaren Stoffen mit deionisiertem Wasser und Säuren, hohe Spannungs- und Rissbeständigkeit. Durchscheinend.
Zertifizierung des Harzes: Harz ist FDA-konform.
Herstellung der Schläuche gemäß GMP.
Temperaturbereich: -320 bis 500°F (–195 bis 260°C)
Sterilisation: Mit Autoklav, Ethylenoxid, Gammasterilisation und trockene Hitze.
- Schlauch Außen-Ø:6,4 mm (0,25")
- Schlauch Innen-Ø:4,8 mm (0,1875")
- Wandstärke:0,8 mm
- Max. Druck:19,2 bar (278 psi)
- Max. temperature:260 °C (500 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Hoch reiner PFA-450-Schlauch, 3/16"ID x 1/4"AD, 25 ft/Packung
- Länge:7,6 m
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Modell:06368-54
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Regulatory approvals:FDA
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperature:–195 °C (–320 °F)
- Garantie:Out of box
- Working pressure:19,2 bar (278 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:PFA
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together