Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Hoher Durchfluss, Gehäuse und Fittings aus 316 SS, 150-mm-Skala; 45.227 LPM Luft
Catalog # MFLX03269-35
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. Alle entsprechenden Durchflussmesser werden mit Datenblättern für Wasser und Luft bei Standardtemperatur und -druck (STP) geliefert.
- Maximale Durchflussrate:45227 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Hoher Durchfluss, Gehäuse und Fittings aus 316 SS, 150-mm-Skala; 45,227 L/min Luft
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:03269-35
- Float material:316 Edelstahl
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. air flow rate:45227 ml/min
- Max. argon flow rate:45227 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:34287 ml/min
- Max. H₂ flow rate:159699 ml/min
- Max. helium flow rate:103647 ml/min
- Max. N₂ flow rate:43000 ml/min
- Max. O₂ flow rate:39567 ml/min
- Max. water flow rate:1288 ml/min
- O-Ring material:Viton®
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:316 stainless steel
- Fitting material:316 Edelstahl
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Nein
Frequently Bought Together