Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Correlated Reading, 316 SS Housing and Fittings, 150-mm Scale; 1682 mL/min Air
Katalognr. MFLX03269-19
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. PTFE bietet die beste chemische Kompatibilität.
- Maximale Durchflussrate:1682 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Gehäuse und Fittings aus 316 SS, 150-mm-Skala; 1682 ml/min Luft
- Seq:33
- Environmentally Preferable:
- Modell:03269-19
- Float material:316 Stainless Steel
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:1682 ml/min
- Max. argon flow rate:1380 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:1420 ml/min
- Max. H₂ flow rate:5547 ml/min
- Max. helium flow rate:3397 ml/min
- Max. N₂ flow rate:1662 ml/min
- Max. O₂ flow rate:1545 ml/min
- Max. water flow rate:46 ml/min
- O-Ring material:Viton®
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 year
- VE:1
- Gehäusematerial:316 stainless steel
- Fitting material:316 Stainless Steel
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together