Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Gehäuse und Fittings aus 316 SS, 150-mm-Skala; 374 mL/min Luft
Katalognr. MFLX03269-18
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. PTFE bietet die beste chemische Kompatibilität.
- Maximale Durchflussrate:374 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Gehäuse und Fittings aus 316 SS, 150-mm-Skala; 374 ml/min Luft
- Seq:32
- Environmentally Preferable:
- Modell:03269-18
- Float material:Glas
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. air flow rate:374 ml/min
- Max. argon flow rate:305 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:355 ml/min
- Max. H₂ flow rate:1021 ml/min
- Max. helium flow rate:450 ml/min
- Max. N₂ flow rate:382 ml/min
- Max. O₂ flow rate:340 ml/min
- Max. water flow rate:5,5 ml/min
- O-Ring material:Viton®
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:316 stainless steel
- Fitting material:316 Edelstahl
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Nein
Frequently Bought Together