Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Hoher Durchfluss, Gehäuse und Fittings aus 316 SS, 65-mm-Skala, 58.5 LPM Luft
Katalognr. MFLX03268-41
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. PTFE bietet die beste chemische Kompatibilität.
- Maximale Durchflussrate:58500 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:65-mm Korrelierte Durchflussmesser, ohne Ventil, 316 SS, 58,5 L/min Luft
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:03268-41
- Float material:Carboloy
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. air flow rate:58500 ml/min
- Max. argon flow rate:50200 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:47950 ml/min
- Max. H₂ flow rate:220500 ml/min
- Max. helium flow rate:148114 ml/min
- Max. N₂ flow rate:60618 ml/min
- Max. O₂ flow rate:55539 ml/min
- Max. water flow rate:1866 ml/min
- O-Ring material:Viton®
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:316 stainless steel
- Fitting material:316 Edelstahlfühler
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Nein
Frequently Bought Together