Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Gehäuse und Fittings aus PTFE, 150-mm-Skala; 8678 mL/min Luft
Catalog # MFLX03267-82
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. PTFE bietet die beste chemische Kompatibilität.
- Maximale Durchflussrate:8678 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:100 psi
- Bezeichnung:150-mm Korrelierte Durchflussmesser, ohne Ventil, PTFE, 8678 ml/min Luft
- Seq:24
- Environmentally Preferable:
- Modell:03267-82
- Float material:Glas
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. air flow rate:8678 ml/min
- Max. argon flow rate:7366 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:7485 ml/min
- Max. H₂ flow rate:29840 ml/min
- Max. helium flow rate:19426 ml/min
- Max. N₂ flow rate:8916 ml/min
- Max. O₂ flow rate:8269 ml/min
- Max. water flow rate:210 ml/min
- O-Ring material:PTFE
- Max. Betriebstemperatur:65 °C (150 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25% des Messbereichs
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
- Fitting material:PTFE und Kel-F®
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Nein
- Valve material:PTFE und Kel-F®
Frequently Bought Together