Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Hoher Durchfluss, Aluminiumgehäuse und -fittings, 150-mm-Skala; 23.742 LPM Luft
Katalognr. MFLX03267-32
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. Alle entsprechenden Durchflussmesser werden mit Datenblättern für Wasser und Luft bei Standardtemperatur und -druck (STP) geliefert.
- Maximale Durchflussrate:23742 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:Schwebekörper-Durchflussmesser, Korrelierte Ablesung, Hoher Durchfluss, Aluminiumgehäuse und -fittings, 150-mm-Skala; 23,742 LPM Luft
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:03267-32
- Float material:Glas
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. air flow rate:23742 ml/min
- Max. argon flow rate:19761 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:18989 ml/min
- Max. H₂ flow rate:85812 ml/min
- Max. helium flow rate:53100 ml/min
- Max. N₂ flow rate:23512 ml/min
- Max. O₂ flow rate:21350 ml/min
- Max. water flow rate:541 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
- Fitting material:Aluminium
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Nein
Frequently Bought Together