Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Correlated Reading, Aluminum Housing and Fittings, 150-mm Scale; 3807 mL/min Air
MFLX03267-24
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. PTFE bietet die beste chemische Kompatibilität.
- Maximale Durchflussrate:3807 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:150-mm Korrelierte Durchflussmesser, ohne Ventil, Aluminium, 3807 ml/min Luft
- Seq:12
- Environmentally Preferable:
- Modell:03267-24
- Float material:Glass
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:3807 ml/min
- Max. argon flow rate:3151 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:3374 ml/min
- Max. H₂ flow rate:13105 ml/min
- Max. helium flow rate:7803 ml/min
- Max. N₂ flow rate:3668 ml/min
- Max. O₂ flow rate:3485 ml/min
- Max. water flow rate:84 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 year
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
- Fitting material:Aluminum
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together