Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Correlated Reading, Aluminum Housing and Fittings, 150-mm Scale; 814 mL/min Air
Katalognr. MFLX03267-17
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. PTFE bietet die beste chemische Kompatibilität.
- Maximale Durchflussrate:814 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:150-mm Korrelierte Durchflussmesser, ohne Ventil, Aluminium, 814 ml/min Luft
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Modell:03267-17
- Float material:Stainless steel
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:814 ml/min
- Max. argon flow rate:676 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:728 ml/min
- Max. H₂ flow rate:2496 ml/min
- Max. helium flow rate:1290 ml/min
- Max. N₂ flow rate:824 ml/min
- Max. O₂ flow rate:753 ml/min
- Max. water flow rate:20,4 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 year
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
- Fitting material:Aluminum
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together