Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Correlated Reading, Aluminum Housing and Fittings, 150-mm Scale; 137 mL/min Air
Katalognr. MFLX03267-06
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Keine Abstriche bei der Eignung für Präzision.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Aluminium ist wirtschaftlich und eignet sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Messing ist günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Edelstahl hält höheren Temperaturen und Drücken stand und zeichnet sich durch eine hervorragende chemische Verträglichkeit aus. PTFE bietet die beste chemische Kompatibilität.
- Maximale Durchflussrate:137 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:150-mm Korrelierte Durchflussmesser, ohne Ventil, Aluminium, 137 ml/min Luft
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:03267-06
- Float material:316 SS
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Max. air flow rate:137 ml/min
- Max. argon flow rate:113 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:150 ml/min
- Max. H₂ flow rate:301 ml/min
- Max. helium flow rate:133 ml/min
- Max. N₂ flow rate:143 ml/min
- Max. O₂ flow rate:131 ml/min
- Max. water flow rate:2,45 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 year
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
- Fitting material:Aluminum
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:No
Frequently Bought Together