Stativuntergestell für Multi-Tube-Rahmen; je 1
Catalog # MFLX03226-50
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Durchflussmesser können einfach auf das Stativ befestigt werden, für eine einfache Betrachtung.
- Aus haltbarem Acryl hergestellt
Diese Stativuntergestelle sind ideal für Labortischanwendungen geeignet. Für die Verwendung des Mehrfachrohrrahmens mit gemeinsamem Zufluss wird ein Stativuntergestell benötigt; alle anderen Mehrfachrohrrahmen sind für die Tafel- und Stativmontage geeignet. Stativuntergestelle bestehen aus Acryl und enthalten eine Wasserwaage.
- Bezeichnung:Stativuntergestell für Multi-Tube-Rahmen
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Modell:03226-50
- Width:1755"
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Acrylic
Frequently Bought Together