Masterflex® Flowmeter Acrylic Tripod Base for 03218-50 and 03218-52
Katalognr. MFLX03218-58
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Durchflussmesser können einfach auf das Stativ befestigt werden, für eine einfache Betrachtung.
- Aus haltbarem Acryl hergestellt
Diese Stativuntergestelle sind ideal für Labortischanwendungen geeignet. Für die Verwendung des Mehrfachrohrrahmens mit gemeinsamem Zufluss wird ein Stativuntergestell benötigt; alle anderen Mehrfachrohrrahmen sind für die Tafel- und Stativmontage geeignet. Stativuntergestelle bestehen aus Acryl und enthalten eine Wasserwaage.
- Bezeichnung:Stativuntergestell für 03218-50 und 03218-52
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:03218-58
- Width:1755"
- Garantie:1 year
- VE:1
- Gehäusematerial:Acrylic
Frequently Bought Together