ContactUsLinkComponent
Masterflex® Durchflussmesser mit Ventil und variablem Messbereich, Korrelierte Daten, Gehäuse und Fittings aus PTFE, 65-mm-Skala, 48,7 mL/min Luft
Katalognr. MFLX03216-52
ISO9001
undefined
Masterflex® Durchflussmesser mit Ventil und variablem Messbereich, Korrelierte Daten, Gehäuse und Fittings aus PTFE, 65-mm-Skala, 48,7 mL/min Luft
Katalognr. MFLX03216-52
ISO9001
Über diesen Artikel
Entwickelt für hochreine Anwendungen mit Flexibilität für ein breites Spektrum an Gasen.
  • Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Der Ersatz von Metallarmaturen durch PTFE beseitigt eine potentielle Verunreinigungsquelle für hochreine Anwendungen. Das Glasrohr verwendet eine eingebrannte Keramikskala als präzise permanente Messführungseinrichtung. Zusätzlich liefert eine vertikal-tangentiale Positionslinie Ablesewerte mit höchster Genauigkeit. Weiter verbessert wird die Lesbarkeit durch ein Frontschild, das die Skala um 16 % vergrößert. Ein eloxierter Aluminiumrahmen schützt das dickwandige Glasdurchflussrohr, eine weiße Acrylrückplatte schützt und erweitert die Anzeige im Schutzrahmen.
Wählen Sie einen Durchflussmesser mit Ventil für die Durchflussregelung. Das Standardventil ist geeignet, wenn hochauflösende Messungen nicht unbedingt erforderlich sind. Das Hochpräzisionventil verfügt über eine in 16 Drehungen feinjustierbare „nichtsteigende Spindel“ zur genaueren Einstellung der gewünschten Durchflussrate.
Alle Durchflussmesser sind mit Korrelationsdatenblättern für Wasser und zahlreiche Gase (unten aufgeführt) bei Standardtemperatur und -druck (STP) ausgestattet.
  • Genauigkeit:
    ±2% des Messbereichs
  • Bezeichnung:
    65 mm Korrelierter PTFE-Durchflussmesser, mit Ventil, Glas, 032-15
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    03216-52
  • Flow Tube material:
    Borosilikatglas
  • O-Ring material:
    PTFE
  • Max. Betriebstemperatur:
    65 °C (150 °F)
  • Reproduzierbarkeit:
    ±0,25% des Messbereichs
  • Garantie:
    1 Jahr
  • VE:
    1
  • Fitting material:
    PTFE und Kel-F®
  • Process connection:
    0,125" NPT(F)
  • Valve material:
    PTFE und Kel-F®
Frequently Bought Together