Über diesen Artikel
Einfacheres Ablesen mit um 16% vergrößerter Skala.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala - Referenzdurchflusskurven, die für eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln│Verwendbar mit einer Vielzahl von Medien für Labor- und Industrieanwendungen
Jeder Durchflussmesser besteht aus einem dickwandigen Glasdurchflussrohr, das in einem Rahmen mit weißer Acrylrückplatte (1/8“ dick) montiert ist. Durchflussmesser aus Aluminium sind wirtschaftlich und eignen sich für den allgemeinen Einsatz mit nicht korrosiven Gasen und Flüssigkeiten. Durchflussmesser aus Messing sind günstig und gut für die Verwendung mit Wasser geeignet. Durchflussmesser aus 316 Edelstahl bieten eine exzellente, chemische Kompatibilität.
Wählen Sie einen Durchflussmesser mit einem hochauflösenden Ventil für eine hervorragende Durchflussregelung – ideal für Anwendungen mit geringem Durchfluss oder für alle Anwendungen, bei denen Sie eine präzise Durchflussregelung benötigen. Alle Durchflussmesser werden mit Korrelationsdatenblättern für Wasser und Luft bei Standardtemperatur und -druck (STP) ausgeliefert. Wir können auch Kalibrierdaten für Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Helium, CO2, Argon, andere Flüssigkeiten und Gase sowie für andere Bedingungen als STP liefern – rufen Sie unsere Anwendungsspezialisten für weitere Informationen an.
- Maximale Durchflussrate:202,1 ml/min
- Genauigkeit:±2% des Messbereichs
- Max. Druck:200 psi
- Bezeichnung:65-mm Korrelierte Durchflussmesser, mit Ventil, Aluminium, 202,1 ml/min Luft
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Modell:03216-12
- Float material:Glas
- Flow Tube material:Borosilikatglas
- Max. air flow rate:202,1 ml/min
- Max. argon flow rate:174,2 ml/min
- Max. CO₂ flow rate:221 ml/min
- Max. H₂ flow rate:502 ml/min
- Max. helium flow rate:211 ml/min
- Max. N₂ flow rate:215 ml/min
- Max. O₂ flow rate:189 ml/min
- Max. water flow rate:2,6 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Reproduzierbarkeit:±0,25%
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Gehäusematerial:Aluminium
- Fitting material:Aluminium
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Ja
- Valve material:Aluminium