Masterflex® Schwebekörper-Durchflussmesser im Gehäuse mit mehreren Röhren, 150-mm-Skala, Fünf Röhren, Normaler Durchfluss, 316 Edelstahl
Catalog # MFLX03215-68
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Erstellen Sie Ihre eigenen Durchflussmesssysteme für absolute Flexibilität.
- Korrelierte Durchflussmesser verfügen über eine generische Skala—Referenzdurchflusskurven, die auf eine Vielzahl von Medien, Temperaturen und Drücken kalibriert sind, um die Durchflussrate zu ermitteln
- Direkt ablesbare Durchflussmesser verfügen über eine kalibrierte Skala für ein bestimmtes Medium—eine Umrechnung der Messwerte zur Ermittlung der Durchflussrate ist nicht erforderlich
- Einsatz mit Medien für Labor- und Industrieanwendungen
- Erforderliche Systemkomponenten für Durchflussmesssysteme sind Rahmen, Durchflussrohr(e), Ventilkartusche und Stativ—bestellen Sie jede Komponente separat
- Je nach erforderlicher chemischer Kompatibilität können Sie zwischen benetzten Teilen aus Aluminium oder Edelstahl wählen
- Hergestellt mit 1/8“ NPT(F)-Verbindern
Entwerfen Sie ein Durchflusssystem für Ihre Dosier-, Misch- oder Überwachungsanwendungen. Wir bieten eine Vielzahl von Rahmen und Durchflussröhrchen an, damit Sie das System genau auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können.
Wählen Sie einen Rahmen entsprechend der von Ihnen benötigten Durchflusskapazität, dem Durchflussmuster und den von Ihnen benötigten benetzten Teilen.
Diese Rahmen verfügen über Ventilanschlüsse, die Ventilkartuschen zur Steuerung des Durchflusses aufnehmen. Zur Verwendung des Mehrrohrrahmens mit dem gemeinsamen Einlassströmungsmuster ist ein Stativfuß erforderlich; Alle anderen Mehrrohrrahmen sind für die Panel- und Stativmontage konzipiert.
- Bezeichnung:Rahmen mit fünf Röhren für 150-mm-Durchflussrohr, Normal, 316 SS
- Seq:33
- Environmentally Preferable:
- Max. Betriebstemperatur:121 °C (250 °F)
- Garantie:1 Jahr
- VE:1
- Process connection:0,125" NPT(F)
Frequently Bought Together