CPC® Sanitary non-valved MPX coupling insert, 1½", MPX44024T39M; 1/PK
MFLX00296-OQ
Lassen sich an Ihre Sanitärhardware-Baugruppen anhängen!
- Neu verpackt in einer ISO 9001-Einrichtung in einem Reinraum der ISO-Klasse 7
- Materialien der USP-Klasse IV
- Vollständig sterilisierbar
Diese Kupplungen ermöglichen Ihnen die Integration von Einwegartikeln in Ihre vorhandene Edelstahlverarbeitungsausrüstung. Sowohl Kupplungen als auch Einsätze sind mit standardmäßigen Sanitäranschlüssen erhältlich, die mit einer Sanitärdichtung und dreiblättrigen Kleeblattklemmen an Ihr System angeschlossen werden können. Alle Modelle sind mit platingehärteten Silikondichtungen der USP-Klasse VI ausgestattet.
Diese Schnellverschlusskupplungen erfordern einen großen Anschlussgehäuse und einen großen Einsatz (separat bestellen).
- Verbindungstyp:Schnell-Trennkupplung auf Hygiene
- Flow pattern:Gerade
- Sanitary clamp size (Port 1):1½"
- Max. temperature:149 °C (300 °F)
- Bezeichnung:MPX-Hygiene-Kupplungseinsätze ohne Ventil, 1½", 1/Packung
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Connection type (port 1):Sanitary to coupling insert
- O-Ring material:USP Class VI, ADCF
- Min. temperature:–40 °C (–40 °F)
- Sterilisation:Autoclave or gamma
- VE:25
- Fitting material:Polysulfone
- Sanitary gasket size:1½"
Frequently Bought Together