Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop, Peroxide-Cured Silicone, 1.85 mm ID; 6/PK
Katalognr. MFLX07616-40
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Lange Haltbarkeit - Hervorragende Ermüdungsfestigkeit dank seiner Flexibilität!
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Erscheinungsbild: Opak
Temperatur: -70 bis 52 °C
Haltbarkeit bei 100 rpm: 1000 Std
Die erste einer Reihe von Optionen für Verlängerungsschläuche mit zwei Stopps finden Sie weiter unten unter Zubehör. Für Informationen zur Zusammensetzung unserer Zwei-Stopp-Schlauchverlängerungen, kontaktieren Sie unsere Anwendungsspezialisten zur Ihrer persönlichen Unterstützung.
- Schlauch Innen-Ø:1,85 mm
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, 2-Stopp, peroxidgehärtetes Silikon, 1,85 mm ID; 6/PK
- Länge:406 mm
- Seq:11
- Environmentally Preferable:
- Modell:07616-40
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Tubes per pack:6
- Garantie:1 year
- Series:Similar to SC0101
- Schlauchmaterial:Peroxide-cured silicone
- VE:6
- Farbcodierte Stopps:Green/Green
Frequently Bought Together