ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transferschlauch, Platingehärtetes Silikon, 3/8" ID x 5/8“ AD; 300 Ft
  MFLX98906-10
CE certificate
undefined
Masterflex® Transferschlauch, Platingehärtetes Silikon, 3/8" ID x 5/8“ AD; 300 Ft
  MFLX98906-10
CE certificate
Die Zusammensetzung für niedrige Kompression behält ihre Form und Sauberkeit.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Schlauchgröße: 3/8" ID x 5/8" OD
Reduzieren Sie die Auspackzeit, sparen Sie Versandkosten und stellen Sie sicher, dass Sie mit Schlauchgebinden immer genügend Schläuche zur Hand haben. Platingehärtete Silikonspulen werden als 300 oder 500-ft-Spulen verkauft.
  • Schlauch Außen-Ø:
    16 mm (0.625")
  • Schlauch Innen-Ø:
    9,6 mm (0,375")
  • Wandstärke:
    3,2 mm
  • Max. Druck:
    1,03 bar (15 psi)
  • Max. temperature:
    230 °C (446 °F)
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Transferschlauch, Platingehärtetes Silikon, 3/8" ID x 5/8“ AD; 300 Ft
  • Länge:
    91,4 m
  • Seq:
    05
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    98906-10
  • GMP compliant:
    Ja
  • Length per pack:
    91,4 m (300 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Ja
  • Sterilisation method EtO:
    Nein
  • Sterilisation method gamma:
    Ja
  • Min. temperature:
    –50 °C (–58 °F)
  • Working pressure:
    1,03 bar (15 psi)
  • Clarity:
    Durchscheinend
  • Schlauchmaterial:
    Platin-ausgehärtetes Silikon
  • VE:
    300 Feet
Frequently Bought Together