ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 3-Stop, Viton®, 1.30 mm ID; 12/PK
Katalognr. MFLX97629-32
undefined
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 3-Stop, Viton®, 1.30 mm ID; 12/PK
Katalognr. MFLX97629-32
Über diesen Artikel
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Perfekt für Lebensmittel- und Laboranwendungen, bei denen FDA-Konformität erforderlich ist
  • Hervorragende chemische Verträglichkeit
Um Ihr Ismatec®-Pumpensystem zu vervollständigen, bestellen Sie farbkodierte Zwei-Stopp- und Verlängerungsschläuche. Schläuche gibt es in verschiedenen Zusammensetzungen für fast jede Pumpenanwendung.
Drei vormontierte Schlauchstopper sorgen für zwei Abschnitte - wenn ein Schlauchabschnitt ermüdet, ist ein neuer Abschnitt einsatzbereit. Die Anschläge der Drei-Stopp-Schläuche sind entsprechend der Schlauch-ID farblich gekennzeichnet. Verwenden Sie Dreistopp-Schläuche mit allen Ismatec® Minikartuschen-Pumpen und -Pumpenköpfen. Minikartuschen widerstehen Drücken bis zu 22 psi.
FDA-konforme Viton®-Schläuche zeichnen sich durch eine ultraglatte Innenbohrung, hervorragende Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen aus. Sie sind nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und hämolysefrei, haben eine geringe Proteinbindung. Heißsiegelbar, verklebbar, steril schweißbar und kundenspezifisch formbar für Baugruppen. Diese Zusammensetzung ist ideal für pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, einschließlich steriler Abfüllung und Verarbeitung, Zellernte und Medienverarbeitungssysteme, Filtration, Fermentation, Zell- und Gewebekulturtransport. Der Schlauch ist opak-schwarz, hat einen Temperaturbereich von -66 bis 135 °C und eine Pumpenlebensdauer von etwa 1000 Stunden bei 100 U/min.
Die Gesamtlänge der Viton® 97629-Stoppschläuche beträgt 12“ (304 mm). Das Vorgängermodell der Ismatec®-Stoppschläuche war 180 mm lang.
Verlängerungsschläuche können unter 'Zubehör' bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,3 mm
  • Bezeichnung:
    Pumpenschlauch, 3-Stopp, FDA-konform, 1.30 mm ID; 12/PK
  • Länge:
    400 mm
  • Seq:
    07
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    97629-32
  • Regulatory approvals:
    ADCF;FDA
  • Tubes per pack:
    12
  • Series:
    Similar to SC0261
  • Schlauchmaterial:
    Viton® FDA-compliant
  • VE:
    12
  • Farbcodierte Stopps:
    Gray/Gray
Frequently Bought Together