Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, 2-Stopp, Viton®, 2.79 mm ID; 12/PK
Katalognr. MFLX97628-48
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Innerer Durchmesser: 2,79 mm
Anwendungen: Säure- und Lösemitteltransfer; für Arbeiten bei hohen Temperaturen
Merkmale: Opak schwarz
Zertifizierung des Harzes: Herstellung der Schläuche gemäß GMP
Temperaturbereich: -8 bis 400 °F (-13 bis 204 °C)
Sterilisation: Bei 480 °F (249 °C) für 16 Stunden in einem Heißluftofen mit Umluft
Die Gesamtlänge der Viton® 97628-Stoppschläuche beträgt 304 mm (12"). Das Vorgängermodell der Ismatec®-Stoppschläuche war 180 mm lang. Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.
- Schlauch Innen-Ø:2,79 mm
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, 2-Stopp, Viton®, 2.79 mm ID; 12/Pck
- Länge:304,8 mm
- Seq:19
- Environmentally Preferable:
- Modell:97628-48
- Regulatory approvals:ADCF;FDA
- Tubes per pack:12
- Series:Ähnlich wie SC0145
- Schlauchmaterial:Viton® FDA-compliant
- VE:12
- Farbcodierte Stopps:Violett/Weiß
Frequently Bought Together