Über diesen Artikel
Die glatte Innenfläche verringert das Risiko des Einschlusses von Partikeln und der Kontamination.
- Original Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für eine weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
Entscheiden Sie sich für unsere platingehärteten BioPharm-Silikonschläuche, die sich durch Reinheit, einen sehr geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen und eine extrem glatte Innenoberfläche auszeichnen. Diese Schläuche sind ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen und entsprechen den USP Klasse VI und 3A Hygienestandards.
Die ultraglatte Innenfläche minimiert die Ablagerung von Partikeln und mikroskopischen Ablagerungen während des Flüssigkeitstransfers. Die Schläuche können im Autoklav, mit Gammastrahlen oder Ethylenoxid sterilisiert werden.
Die Spulen enthalten kontinuierliche Pumpenschläuche, so dass Sie genau die benötigte Länge abschneiden können und kein Abfall entsteht.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen die Art, Länge und Menge der Schläuche liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:19000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:15,88 mm (0,625")
- Max. Druck:1,4 bar (20 psi)
- Max. temperature:232 °C (450 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:I/P® Aufgerollter Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Platingehärtetes Silikon, I/P 89; 100 ft
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:96423-89
- Length per pack:30,4 m (100 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,2 m (27 ft.)
- Min. temperature:–60 °C (–75 °F)
- Max. vacuum:610 mm Hg (24" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:BioPharm platinum-cured silicone
- VE:100 Feet
- Hose barb size:0,625"
- I/P Masterflex tubing size:89