Masterflex® L/S® Spooled Precision Pump Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, L/S 17; 400 ft
Katalognr. MFLX96423-17
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Ultraglatte Innenwände minimieren den Einschluss von Partikeln.
- Genuine Masterflex® tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include packs, cases, and spools for customer-friendly ordering and delivery
Anwendungen: Pharmazeutische-, kosmetische-, Forschungs- und Autoanalyseanwendungen.
Merkmale: Extrem glatt, minimiert Bakterienwachstum, für Basen, Salze und Alkohole mit milder bis mittlerer Konzentration geeignet; geruchlos, geschmacksneutral und ungiftig, transparent.
Aufgerollte Pumpenschläuche bieten kontinuierliche Pumpenschlauchlängen auf bequemen, handlichen Spulen, die leicht zu transportieren sind und weniger Lagerplatz benötigen als eine äquivalente Anzahl einzelner Schlauchspulen.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können den von Ihnen benötigten Schlauchtyp, die Länge und Menge liefern.
- Maximale Durchflussrate:1700 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. Druck:1,4 bar (20 psi)
- Max. temperature:232 °C (450 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Aufgerollter Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Platingehärtetes Silikon, L/S 17; 400 ft
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:96423-17
- Length per pack:121,9 m (400 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:6,7 m (22 ft.)
- Min. temperature:–60 °C (–75 °F)
- Max. vacuum:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:BioPharm platinum-cured silicone
- VE:400 Feet
- Hose barb size:0,25"
- L/S Masterflex tubing size:17
Frequently Bought Together