Masterflex® L/S® Spooled Precision Pump Tubing, Peroxide-Cured Silicone, L/S 25; 250 ft
Katalognr. MFLX96407-25
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Ausgezeichnete Biokompatibilität für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Größere physikalische Kompressionsfähigkeit
Applications: Pharma, Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Lebensmittelanwendungen
Eigenschaften: Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchsneutral ungiftig, durchscheinend
Aufgerollte Pumpenschläuche bieten kontinuierliche Pumpenschlauchlängen auf bequemen, handlichen Spulen, die leicht zu transportieren sind und weniger Lagerplatz benötigen als eine äquivalente Anzahl einzelner Schlauchspulen.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen die Art, Länge und Menge der Schläuche liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:1000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:4,80 mm (0,189")
- Max. Druck:1,4 bar (20 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:Aufgerollter peroxidgehärteter Silikonschlauch, L/S 25, 250 ft.
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Modell:96407-25
- Length per pack:76,2 m (250 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide
- Schlauchmaterial:Peroxide-cured silicone
- VE:250 Feet
- Hose barb size:0,1875"
- L/S Masterflex tubing size:25
Frequently Bought Together