Die glatte Innenfläche verringert das Risiko von Partikeleinschlüssen.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
- Wirtschaftliche Schläuche mit längerer Lebensdauer
- I/P® 26 Schlauch hat einen 1/4“ (6,4 mm) Innendurchmesser
- Nimmt 1/4“-Schlauchnippel für Schlauchverbindungen auf
Masterflex® Präzisions-Pumpenschläuche aus peroxidgehärtetem Silikon zeichnen sich im Vergleich zu platingehärteten Silikonschläuchen durch eine höhere physikalische Kompressionsfähigkeit und eine längere Lebensdauer beim Pumpen aus. Transluzente Schläuche werden ohne Zusatzstoffe oder Weichmacher hergestellt und ermöglichen eine einfache Durchflussüberwachung. Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Anwendungen, in der Biotechnologie sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und entsprechen den Normen der USP-Klasse VI, FDA und 3-A.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:4000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:6,40 mm (0,252")
- Max. Druck:2,06 bar (30 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:Peroxidgehärteter Silikonschlauch, B/T 26, 25 ft.
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modell:96400-26
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:No
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide
- Schlauchmaterial:Peroxide-cured silicone
- VE:25 Feet
- Hose barb size:0,25"
- I/P Masterflex tubing size:26