Masterflex® Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, 1/2" ID x 3/4" OD; 25 Ft
MFLX95802-23
CE certificate
Sie brauchen sich keine Sorgen um die Hitze zu machen - sie können für Anwendungen bis zu 460 °F verwendet werden.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Anwendungen: Pharmazeutik, Biotechnologie, Luftfahrt, Nahrungsmittel und Getränke und generelle Laboranwendungen Merkmale: Platingehärtet, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchsneutral ungiftig, durchscheinend. Zertifizierung: Elastomer entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.2600); übertrifft die 3A-Hygienestandards. Herstellung der Schläuche gemäß GMP. Temperaturbereich: -58 bis 446 °F (-50 bis 230 °C)
Sterilisation: Autoklav oder Gammasterilisation.
- Schlauch Außen-Ø:19,2 mm (0,75")
- Schlauch Innen-Ø:12,8 mm (0,5")
- Wandstärke:3,2 mm
- Max. Druck:0,8 bar (12 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch, Platingehärtetes Silikon, 1/2" ID x 3/4“ AD; 25 Ft
- Länge:7,6 m
- Seq:16
- Environmentally Preferable:
- Modell:95802-23
- GMP compliant:Yes
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Working pressure:0,8 bar (12 psi)
- Clarity:Translucent
- Schlauchmaterial:Platin-ausgehärtetes Silikon
- VE:25 Feet
Frequently Bought Together