Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Solva™ Lösungsmittel/Kohlenwasserstoff, 1.42 mm ID; 50 ft
Katalognr. MFLX95712-34
Anbieter: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Speziell für die Verwendung mit Kohlenwasserstoffen, Erdölprodukten und Destillaten entwickelt.
- Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Widersteht den meisten Kohlenwasserstoffen, Versprödung und Dehnen
Widersteht Ozon und UV-Strahlung — kein Brechen, Dehnen oder Verhärten. Durchscheinend gelbe Farbe
Statischer Temperaturbereich: -37 bis 74 °C (-35 bis 165 °F)
Dynamischer Temperaturbereich: 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)
Die Gesamtlänge der Verlängerungsschläuche für Lösungsmittel/Kohlenwasserstoffe beträgt 50 Fuß (15 m). Das Vorgängermodell der Ismatec®-Verlängerungsschläuche war 3 m lang.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:24 ml/min
- Schlauch Außen-Ø:3,12 mm (0.122")
- Schlauch Innen-Ø:1,42 mm (0,056")
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Max. temperature:74 °C (165 °F)
- Pump series:C/L
- Bezeichnung:Pumpenschlauch, Solva™ Lösungsmittel/Kohlenwasserstoff, 1,42 mm ID; 50 ft
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:15,24 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):40 °C (104 °F)
- Min. temperature (dynamic):0 °C (32 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;DEHP-frei;RoHS
- Sterilisation method autoclave:Nein
- Sterilisation method EtO:Nein
- Sterilisation method gamma:Nein
- Min. temperature:–37 °C (–35 °F)
- Sterilisation:Keine
- Schlauchmaterial:Solva™
- VE:50 Feet
- C/L Masterflex Schlauchgröße:34
- Hose barb size:0,056"
Frequently Bought Together