Bricht nicht unter Druck—widersteht Drücken bis 312 psi.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Formulierungen: Tygon® 3370 I. B., Silikon, platingehärtet. Anwendungen: Anspruchsvolle hygienische Hochdruckanwendungen in der Pharmazie, Biotechnologie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie und Kosmetik. Merkmale: Überragende Hitzebeständigkeit, niedriger Druckverformungsrest, geruchsneutral und nicht-toxisch. Durchscheinend. Zertifizierung: Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und USP Klasse V extrahierbare Stoffe; übertrifft Klasse VI Implantat; übertrifft 3A Hygienestandards; hergestellt nach Bulk Pharmaceutical cGMPs (FDA 21 CFR 210, 211). Schläuche nach GMP hergestellt
Temperaturbereich: –60 bis 320 °F (–51 bis 160 °C)
Sterilisation: Mit Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.
- Schlauch Außen-Ø:28,6 mm (1.125")
- Schlauch Innen-Ø:19,1 mm (0,75")
- Wandstärke:4,8 mm
- Max. Druck:9,9 bar (144 psi)
- Max. temperature:160 °C (320 °F)
- Farbe:Durchscheinend
- Bezeichnung:Transferschlauch® 3370 I.B. Verstärktes, peroxidgehärtetes Silikon, 3/4" ID x 1-1/8“ AD; 50 Ft
- Länge:15,2 m
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Modell:95703-05
- GMP compliant:Ja
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Regulatory approvals:3A;FDA;NSF-51;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Garantie:1 Jahr
- Working pressure:9,9 bar (144 psi)
- Clarity:Durchscheinend
- Schlauchmaterial:Platinum-cured silicone, reinforced
- VE:50 Feet