Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Platingehärtetes Silikon, 0,89 mm ID; 50 ft
Katalognr. MFLX95590-26
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Glatte Oberfläche und geringe Proteinbindung.
- Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Verwenden Sie platingehärtete Silikonschläuche für hochreine Anwendungen bei denen Ausgasungen von Peroxidprodukten nicht erwünscht sind.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:10,8 ml/min
- Schlauch Außen-Ø:2,59 mm (0.101")
- Schlauch Innen-Ø:0,89 mm (0,035")
- Max. Druck:1,75 bar (25,3 psi)
- Max. temperature:230 °C (446 °F)
- Pump series:C/L
- Bezeichnung:Microbore-Pumpenschlauch, Platingehärtetes Silikon, 0,89 mm ID; 50 ft
- Environmentally Preferable:
- Length per pack:15,2 m (50 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):-40 °C (-40 °F)
- Regulatory approvals:3A;ADCF;Europäisches Arzneibuch;FDA;DEHP-frei;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Min. temperature:–50 °C (–58 °F)
- Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
- Schlauchmaterial:Platin-ausgehärtetes Silikon
- VE:50 Feet
- C/L Masterflex Schlauchgröße:26
- Hose barb size:0,035"
Frequently Bought Together