Masterflex® Fitting, Polypropylene Cross Connector, Hosebarb, 1/16" ID, Cleanroom Packed; 20/Bg
MFLX40726-70
Schnelle und einfache Montage.
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden*
- Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende chemische Verträglichkeit
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Immer auf Lager – die meisten Materialien und Konfigurationen können noch am selben Tag versendet werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
Die Schlauchnippel sind für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug ausgelegt. Kombinieren Sie diese einfachen, wirtschaftlichen Fittings mit unseren flexiblen Schläuchen für Ihre Niederdruckanwendungen (in der Regel weniger als 30 psi). Stecken Sie einfach Ihren flexibles Rohr oder Ihren Schlauch auf den Nippel, um eine sichere Abdichtung zu erreichen. Die Kreuzverbinder verfügen über vier Schlauchanschlüsse.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):¹⁄₁₆"
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):¹⁄₁₆"
- Verbindungstyp:Schlauchnippel
- Flow pattern:X
- Bezeichnung:Fitting, Kreuzverbinder aus Polypropylen, Schlauchnippel, 1/16", 20 Pack, im Reinraum verpackt
- Seq:16
- Environmentally Preferable:
- Modell:40726-70
- Garantie:Out of box
- VE:20
- Barb size/tubing int.Ø (port 3):¹⁄₁₆"
- Barb size/tubing int.Ø (port 4):¹⁄₁₆"
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together