ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, Polypropylen, Gerade, Adapter Hygieneklemme auf Schlauchnippel, 3/4" Klemme x 1/8" ID
Masterflex® Fitting, Polypropylen, Gerade, Adapter Hygieneklemme auf Schlauchnippel, 3/4" Klemme x 1/8" ID
Catalog # MFLX31805-24
3A Sanitary approval
CE certificate
undefined
Masterflex® Fitting, Polypropylen, Gerade, Adapter Hygieneklemme auf Schlauchnippel, 3/4" Klemme x 1/8" ID
Catalog # MFLX31805-24
3A Sanitary approval
CE certificate
About this item
Sorgen Sie für hygienische Bedingungen, während Sie die Schläuche schnell anschließen.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose, technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende, chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Erfüllen Sie die USP-Klasse VI für pharmazeutische Zwecke und die FDA-, USDA- und 3A-Standards für den Lebensmittelkontakt
  • Alle Anschlüsse sind mit Tri-Clamp®-Anschlüssen kompatibel
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit; geringe Auslaugungseigenschaften
Diese Adapter ermöglichen eine einfache Montage und Demontage von Hygieneanlagen und eignen sich für den Anschluss eines Tri-Clamp®-Verbinders an flexible Schläuche mit dem Adapter für Schlauchverbindungen.
Obwohl beide Materialien autoklavierbar sind, verträgt PVDF hohe Temperaturen besser als PP und weist nach wiederholtem Autoklavieren eine gleichmäßigere Leistung auf.
Für ein komplettes System erforderliche Schellen und Dichtungen werden separat verkauft.
  • Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):
    ⅛"
  • Verbindungstyp:
    Hygiene × Schlauchnippel
  • Flow pattern:
    Straight
  • Sanitary clamp size (Port 1):
    ¾"
  • Max. temperature:
    82 °C (180 °F)
  • Bezeichnung:
    PP Adapter Hygienischer Schlauchnippel, 3/4" Klemmengröße x 1/8" Schlauch-ID
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    31805-24
  • Chemical resistance:
    Sehr gut
  • Min. temperature:
    –9 °C (15 °F)
  • Sterilisation:
    Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
  • Max. operating pressure:
    125 psi
  • VE:
    1
  • Fitting material:
    Polypropylen
  • Sanitary gasket size:
    ¾"
Frequently Bought Together