Über diesen Artikel
Verbinder mit integrierter Dichtung für den Hygienebereich machen den Einsatz im Hygienebereich einfacher denn je.
- Die Kombination aus Dichtung und Verbinder für den Hygienebereich sichert die Anlage zusätzlich
- Da kein Kontakt zwischen Personal und Dichtung erforderlich ist, wird die Sterilität gewährleistet und Kontamination vermieden
- Das Limited-Slip-Design eliminiert das Risiko einer Fehlausrichtung.
- Verbindet 3/4“-Miniklemme auf Schlauch mit einem 3/16“ ID
Diese Adapter ermöglichen eine einfache Montage und Demontage von Hygieneanlagen und eignen sich für den Anschluss eines Tri-Clamp®-Verbinders an flexible Schläuche mit dem Adapter für Schlauchverbindungen. Diese Verbinder für den Hygienebereich zeichnen sich durch eine integrierte Elastomerdichtung aus und stellen einzigartige All-in-one Tri-Clamp-Verbinder dar. Das einzigartige Design verhindert Kontamination, da das Personal nicht mit der Dichtung in Kontakt kommen muss. Die integrierte Dichtung ermöglicht eine verbesserte Abdichtung ohne das Risiko einer Fehlausrichtung.
Diese Adapter bestehen aus einem Polypropylen ohne tierische Bestandteile und einer Dichtung aus dicht- und schweißbarem TPE. Sie bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit und können mit Gammastrahlung, Autoklav oder Ethylenoxid (EtO) sterilisiert werden. TPE wurde speziell für den Zellmedientransfer und aseptische Anwendungen entwickelt. Dieses Material bietet ausgezeichnete Barriereeigenschaften und eine geringe Proteinbindung.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 2):3/16"
- Verbindungstyp:3/4"-Miniklemme x 3/16"-Schlauchnippel
- Flow pattern:Straight
- Sanitary clamp size (Port 1):3/4"
- Max. temperature:135 °C (275 °F)
- Bezeichnung:Sanitär-Schlauchnippeladapter, Polypropylen mit TPE-Dichtung, 3/4“-Miniklemme x 3/16"-Schlauchnippel; 10/Pk
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- O-Ring material:Sealable/weldable TPE
- Min. temperature:–45 °C (–50 °F)
- Sterilisation:Ethylene Oxide, Autoclave, and Gamme Irradiation
- Garantie:Manufacturer defect
- VE:10
- Fitting material:Polypropylene
- Sanitary gasket size:3/4"