Masterflex® L/S® Spooled Precision Pump Tubing, C-Flex®, L/S 18; 400 ft
Katalognr. MFLX06427-18
Anbieter: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Über diesen Artikel
Kombiniert die Biokompatibilität von Silikon mit einer chemischen Beständigkeit ähnlich der von Tygon®.
- Genuine Masterflex® tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include packs, cases, and spools for customer-friendly ordering and delivery
- Very low protein binding
- Heat sealable, weldable
- Economical tubing
- Schlauchgröße: L/S 18
Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern.
Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, opak weiß
Aufgerollte Pumpenschläuche bieten kontinuierliche Pumpenschlauchlängen auf bequemen, handlichen Spulen, die leicht zu transportieren sind und weniger Lagerplatz benötigen als eine äquivalente Anzahl einzelner Schlauchspulen.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und Konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen die Art, Länge und Menge der Schläuche liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:2300 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:7,90 mm (0,311")
- Max. Druck:1 bar (15 psi)
- Max. temperature:121 °C (250 °F)
- Pump series:L/S
- Bezeichnung:L/S® Aufgerollter Präzisions-Pumpenschlauch, C-Flex®, L/S 18; 400 ft
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Modell:06427-18
- Length per pack:121,9 m (400 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–40 °C (–40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:6,7 m (22 ft.)
- Min. temperature:–45 °C (–50 °F)
- Max. vacuum:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
- Garantie:Out of box
- Schlauchmaterial:C-Flex®
- VE:400 Feet
- Hose barb size:0,375"
- L/S Masterflex tubing size:18
Frequently Bought Together