Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, C-Flex®, I/P 82; 25 ft
Catalog # MFLX06424-82
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Flexibilität auch bei extremen Temperaturen beibehalten.
- Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
- Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
- Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
- Ultraglatte innere Oberfläche verringert das Auftreten extrahierbarer Stoffe
- I/P® 82 Schlauch hat einen 1/2“ (12,7 mm) Innendurchmesser
- Nimmt 1/2“-Schlauchnippel für Schlauchverbindungen auf
Masterflex® C-Flex® Präzisions-Pumpenschläuche bieten eine verbesserte Biokompatibilität und eine längere Lebensdauer der Pumpen. Diese Schläuche sind nicht pyrogen, nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch — sie schützen die Reinheit Ihres Fluids. Die heißsiegelfähigen und schweißbaren C-Flex-Schläuche sind ideal für die biopharmazeutische Verarbeitung und Lagerung sowie für die Pflanzenproduktion.
Unter 96123-82 finden Sie die bestrahlte Version dieses Schlauches.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
- Maximale Durchflussrate:13000 ml/min
- Schlauch Innen-Ø:12,70 mm (0,500")
- Max. Druck:1,4 bar (20 psi)
- Max. temperature:121 °C (250 °F)
- Pump series:I/P
- Bezeichnung:I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, C-Flex®, I/P 82; 25 ft
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Modell:06424-82
- Length per pack:7,6 m (25 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):-40 °C (-40 °F)
- Regulatory approvals:ADCF;Europäisches Arzneibuch;DEHP-frei;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Ja
- Sterilisation method EtO:Ja
- Sterilisation method gamma:Ja
- Suction lift H₂O:7 m (23 ft.)
- Min. temperature:–45 °C (–50 °F)
- Max. vacuum:510 mm Hg (20" Hg)
- Sterilisation:Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
- Schlauchmaterial:C-Flex®
- VE:25 Feet
- Hose barb size:0,5"
- I/P Masterflex tubing size:82
Frequently Bought Together